Merck
AABH97D1FB4D
AA BLOCKS, INC.
Hirudin
Synonym(e):
14-[({1-[17-amino-11-benzyl-2-sec-butyl-5,8-bis(2-carboxyethyl)-14-(carboxymethyl)-4,7,10,13,16-pentaoxo-3,6,9,12,15-pentaazaheptadec-1-anoyl]-2-pyrrolidinyl}carbonyl)amino]-2-(3-amino-3-oxopropyl)-11-(2-carboxyethyl)-8-(4-hydroxybenzyl)-5-isobutyl-4,7,10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C66H93O25N13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1468.54
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C66H93N13O25/c1-5-34(4)55(78-59(96)41(21-26-53(89)90)71-56(93)38(18-23-50(83)84)72-61(98)44(29-35-10-7-6-8-11-35)77-63(100)46(31-54(91)92)69-49(82)32-67)65(102)79-27-9-12-47(79)64(101)73-40(20-25-52(87)88)57(94)70-39(19-24-51(85)86)58(95)76-45(30-36-13-15-37(80)16-14-36)62(99)75-43(28-33(2)3)60(97)74-42(66(103)104)17-22-48(68)81/h6-8,10-11,13-16,33-34,38-47,55,80H,5,9,12,17-32,67H2,1-4H3,(H2,68,81)(H,69,82)(H,70,94)(H,71,93)(H,72,98)(H,73,101)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,95)(H,77,100)(H,78,96)(H,83,84)(H,85,86)(H,87,88)(H,89,90)(H,91,92)(H,103,104)/t34-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,55-/m0/s1
Inchi Key
ZNEKMMIWGPUTGR-SQJOKQRMSA-N
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hirudin
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)