Merck
AABH97D205BD
AA BLOCKS, INC.
Fast Red Violet LB Salt
Synonym(e):
4-(benzoylamino)-5-chloro-2-methylbenzenediazonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H11O1N3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
Inchi Key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)