Merck
AABH97D2ABE4
AA BLOCKS, INC.
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Synonym(e):
(S)-N-(5-((diaminomethylene)amino)-1-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)amino)-1-oxopentan-2-yl)benzamide hydrochloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C23H25N5O4.ClH/c1-14-12-20(29)32-19-13-16(9-10-17(14)19)27-22(31)18(8-5-11-26-23(24)25)28-21(30)15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-7,9-10,12-13,18H,5,8,11H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30)(H4,24,25,26);1H/t18-;/m0./s1
Inchi Key
XKAVYOJOHZLTDF-FERBBOLQSA-N
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)