Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D2AC43

AA BLOCKS, INC.

Cyproterone

Synonym(e):

(2aR,3aS,3bS,3cS,5aS,6R,8aS,8bR)-6-acetyl-10-chloro-6-hydroxy-3b,5a-dimethyl-3,3a,3b,3c,4,5,5a,6,7,8,8a,8b-dodecahydrocyclopenta[a]cyclopropa[g]phenanthren-2(2aH)-one

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C22H27O3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.91
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C22H27ClO3/c1-11(24)22(26)7-5-14-12-9-18(23)17-10-19(25)13-8-16(13)21(17,3)15(12)4-6-20(14,22)2/h9-10,12-16,26H,4-8H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,20-,21-,22-/m0/s1

Inchi Key

DUSHUSLJJMDGTE-ZJPMUUANSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Storage temp.

2~8C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Cyproterone




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen