Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D2B317

AA BLOCKS, INC.

Rocaglaol

Synonym(e):

(1R,3S,3aR,8bS)-6,8-dimethoxy-3a-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-8bH-cyclopenta[b][1]benzofuran-1,8b-diol

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C26H26O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.49
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C26H26O6/c1-29-18-11-9-17(10-12-18)26-20(16-7-5-4-6-8-16)15-23(27)25(26,28)24-21(31-3)13-19(30-2)14-22(24)32-26/h4-14,20,23,27-28H,15H2,1-3H3/t20-,23+,25+,26-/m0/s1

Inchi Key

RRVZOJQBRVGMMK-HCBGRYSISA-N

Purity

98%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen