Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
Inchi Key
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pristane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.