Merck
AABH97D2CEB5
AA BLOCKS, INC.
butyl 2-aminobenzoate
Synonym(e):
butyl 2-aminobenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
Inchi Key
HUIYGGQINIVDNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98100%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)