Merck
AABH97D2D176
AA BLOCKS, INC.
rac-Bunolol Hydrochloride
Synonym(e):
5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H26O3N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.85
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H
Inchi Key
DNTDOBSIBZKFCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)