Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D2DC3A

AA BLOCKS, INC.

1,1-Dichloropropene

Synonym(e):

1,1-dichloro-1-propene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C3H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.97
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Purity

97%

Storage temp.

2~8C

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C3H4Cl2/c1-2-3(4)5/h2H,1H3

Inchi Key

ZAIDIVBQUMFXEC-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen