Merck
AABH97D2F08E
AA BLOCKS, INC.
Indoramin
Synonym(e):
N-{1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl}benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H25O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.46
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H25N3O/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26)
Inchi Key
JXZZEXZZKAWDSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)