Merck
AABH97D2F287
AA BLOCKS, INC.
CGP 20712 (dihydrochloride)
Synonym(e):
2-hydroxy-5-{2-[(2-hydroxy-3-{4-[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]phenoxy}propyl)amino]ethoxy}benzamide dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C23H27O5N4Cl2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.39
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C23H25F3N4O5.2ClH/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;;/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);2*1H
Inchi Key
PURFQCFKYNMIQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)