Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D365EA

AA BLOCKS, INC.

N1,N2-Bis(phenylmethyl)-1,2-benzenedicarboxamide

Synonym(e):

N~1~,N~2~-dibenzylphthalamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C22H20O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.41
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C22H20N2O2/c25-21(23-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(26)24-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2,(H,23,25)(H,24,26)

Inchi Key

STGVIVVZSAQRGJ-UHFFFAOYSA-N

Purity

90%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen