Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D370BD

AA BLOCKS, INC.

Boc-5-Amino-2-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester

Synonym(e):

tert-butyl 6-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-pyridinylcarbamate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C17H27O5N2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

2~8C

Inchi Code

1S/C17H27BN2O5/c1-15(2,3)23-14(21)20-11-9-12(13(22-8)19-10-11)18-24-16(4,5)17(6,7)25-18/h9-10H,1-8H3,(H,20,21)

Inchi Key

YXKLQBQOGNKZGB-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen