Merck
AABH97D3CC10
AA BLOCKS, INC.
Saccharose acetate isobutyrate
Synonym(e):
6-O-acetyl-1,3,4-tri-O-isobutyryl-beta-D-arabino-hex-2-ulofuranosyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-isobutyryl-alpha-D-glucopyranoside
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C40H62O19
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
846.92
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
Inchi Key
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)