Merck
AABH97D3DB0E
AA BLOCKS, INC.
4-hydroxy Omeprazole sulfide
Synonym(e):
2-(((6-methoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)thio)methyl)-3,5-dimethylpyridin-4-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-22-16-18-12-5-4-11(21-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Inchi Key
LVUFHVGKGMRSQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)