Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D3E002

AA BLOCKS, INC.

N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-2-butyn-1-aminium

Synonym(e):

N,N,N-trimethyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-yn-1-aminium

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C11H19N2O/c1-13(2,3)10-5-4-8-12-9-6-7-11(12)14/h6-10H2,1-3H3/q+1

Inchi Key

CANZROMYQDHYHR-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

CN

Storage temp.

N/A





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen