Merck
AABH97D3E4D3
AA BLOCKS, INC.
6-Hydroxy Ondansetron
Synonym(e):
6-hydroxy-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H19O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.37
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H19N3O2/c1-11-19-7-8-21(11)10-12-3-5-16-17(18(12)23)14-9-13(22)4-6-15(14)20(16)2/h4,6-9,12,22H,3,5,10H2,1-2H3
Inchi Key
LMMFEGYKXLPLFC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)