Direkt zum Inhalt
Merck

AABH97D3F1BF

AA BLOCKS, INC.

(2,6-Bromobenzyl)-diethylamine

Synonym(e):

N-(2,6-dibromobenzyl)-N-ethylethanamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H15N1Br2
Molekulargewicht:
321.05
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C11H15Br2N/c1-3-14(4-2)8-9-10(12)6-5-7-11(9)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3

Inchi Key

FWVHWQPIIWQKID-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen