Merck
AABH97D3FEC7
AA BLOCKS, INC.
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-1-propanol
Synonym(e):
1-(4-chloro-3-fluorophenyl)-1-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O1Cl1F1
Molekulargewicht:
188.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H10ClFO/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,9,12H,2H2,1H3
Inchi Key
ZBXJMNMUMLYSLN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)