Direkt zum Inhalt
Merck

AABH99A42D1A

AA BLOCKS, INC.

2,6-Octadien-1-ol,3,7-dimethyl-, 1-(dihydrogen phosphate), (2E)-

Synonym(e):

(E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl phosphonate

Größe auswählen

Ansicht ändern

Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C10H19O3P/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-13-14(11)12/h5,7,14H,4,6,8H2,1-3H3,(H,11,12)/p-1/b10-7+

Inchi Key

KMVHUYNPESFWSO-JXMROGBWSA-M

Purity

95%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen