Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Inchi Key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.