Merck
AABH99A43A3D
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2-isothiocyanato-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Synonym(e):
ethyl 2-isothiocyanato-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H13O2N1S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.37
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H13NO2S2/c1-2-15-12(14)10-8-5-3-4-6-9(8)17-11(10)13-7-16/h2-6H2,1H3
Inchi Key
UGKJYSQOLXXTJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)