Merck
AABH99A44D97
AA BLOCKS, INC.
Sodium hypophosphite hydrate
Synonym(e):
sodium phosphinate hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H4O3P1Na1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/Na.H3O2P.H2O/c;1-3-2;/h;3H2,(H,1,2);1H2/q+1;;/p-1
Inchi Key
PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)