Merck
AABH99A44F2F
AA BLOCKS, INC.
Loxapine-d8 Hydrochloride
Synonym(e):
2-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine hydrochloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H19O1N3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.32
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H18ClN3O.ClH/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1H/i8D2,9D2,10D2,11D2;
Inchi Key
JSXBVMKACNEMKY-KTSBLNPMSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
-20C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)