Direkt zum Inhalt
Merck

AABH99A455FC

AA BLOCKS, INC.

Olinone

Synonym(e):

N-(4-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)butyl)acetamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C17H21O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.37
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C17H21N3O2/c1-12(21)18-9-4-5-11-20-14-7-3-2-6-13(14)16-15(20)8-10-19-17(16)22/h2-3,6-7H,4-5,8-11H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)

Inchi Key

RYVLOOXFFIFQEN-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen