Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenStorage temp.
N/A
Inchi Code
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2
Inchi Key
MDAVASCOAJMZHZ-UHFFFAOYSA-L
Purity
85%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.