Merck
AABH99A482E5
AA BLOCKS, INC.
2-amino-5-(benzylthiomethyl) thiadiazole
Synonym(e):
5-[(benzylsulfanyl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11N3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.35
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H11N3S2/c11-10-13-12-9(15-10)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)
Inchi Key
JCGQNFWTTJESBB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)