Direkt zum Inhalt
Merck

AABH99A488FD

AA BLOCKS, INC.

Tebuthiuron

Synonym(e):

N-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-N,N'-dimethylurea

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H16O1N4S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.32
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-11-12-8(15-6)13(5)7(14)10-4/h1-5H3,(H,10,14)

Inchi Key

HBPDKDSFLXWOAE-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen