Merck
AABH99A4AF2F
AA BLOCKS, INC.
Hydroxy Lenalidomide
Synonym(e):
3-(4-amino-5-hydroxy-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H13O4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.26
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H13N3O4/c14-11-7-5-16(8-2-4-10(18)15-12(8)19)13(20)6(7)1-3-9(11)17/h1,3,8,17H,2,4-5,14H2,(H,15,18,19)
Inchi Key
XHIRLGUOUTXTHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)