Direkt zum Inhalt
AABH99A4C8A7
AA BLOCKS, INC.
(S)-2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
(1S)-2,2,2-trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8N1Cl1F4
Molekulargewicht:
229.6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7F4N.ClH/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(10,11)12;/h1-4,7H,13H2;1H/t7-;/m0./s1
Inchi Key
BOLBLATUWRKBDZ-FJXQXJEOSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)