Direkt zum Inhalt
Merck

AABH9A2196A2

AA BLOCKS, INC.

(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylaMine

Synonym(e):

1,1,3-triphenyl-2-propanamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C21H21N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2

Inchi Key

HPRWGZYKYRRJNU-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

CN

Storage temp.

N/A





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen