Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C29H26F3N5O2/c1-37-14-12-22-25(29(37)39)27(34-20-5-3-2-4-6-20)26(35-22)18-11-13-33-24(15-18)36-28(38)21(16-23(31)32)17-7-9-19(30)10-8-17/h2-11,13,15,21,23,34-35H,12,14,16H2,1H3,(H,33,36,38)/t21-/m0/s1
Inchi Key
IKATWWUGCJFQJV-NRFANRHFSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BAY-204
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.