Direkt zum Inhalt
Merck

AABH9A95BB9B

AA BLOCKS, INC.

GLX481304

Synonym(e):

N~2~-(3,4-dimethylphenyl)-6-{[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methyl}-1,3,5-triazine-2,4-diamine

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C23H29O1N7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.53
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C23H29N7O/c1-16-7-8-18(13-17(16)2)25-23-27-21(26-22(24)28-23)15-29-9-11-30(12-10-29)19-5-4-6-20(14-19)31-3/h4-8,13-14H,9-12,15H2,1-3H3,(H3,24,25,26,27,28)

Inchi Key

STKSULQULJWEMU-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Storage temp.

N/A





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen