Merck
AABH9A95C679
AA BLOCKS, INC.
1-carbamimidamido-N-[2-(2-methylphenyl)ethyl]methanimidamide hydrochloride
Synonym(e):
1-carbamimidamido-N-[2-(2-methylphenyl)ethyl]methanimidamide hydrochloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H18N5Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.75
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H17N5.ClH/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-15-11(14)16-10(12)13;/h2-5H,6-7H2,1H3,(H6,12,13,14,15,16);1H
Inchi Key
HUMHPPQJBIWIPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)