Direkt zum Inhalt
Merck

AABH9A95E2AF

AA BLOCKS, INC.

DDO-2728

Synonym(e):

4-(trifluoromethyl)benzyl 4-(6-(2,6-dihydroxy-3-nitrobenzoyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)benzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C28H17F3N4O7/c29-28(30,31)19-7-1-15(2-8-19)14-42-27(39)17-5-3-16(4-6-17)20-11-23-32-12-18(13-34(23)33-20)25(37)24-22(36)10-9-21(26(24)38)35(40)41/h1-13,36,38H,14H2

Inchi Key

VIQXHWIGOQADLR-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Storage temp.

N/A





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen