Merck
AABH9BD8A681
AA BLOCKS, INC.
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboximidamide sulfate
Synonym(e):
sulfuric acid compound with 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide (1:1)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H19O6N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.37
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H17N3O2.H2O4S/c1-16-10-5-8-3-4-15(12(13)14)7-9(8)6-11(10)17-2;1-5(2,3)4/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3,(H3,13,14);(H2,1,2,3,4)
Inchi Key
LDGBVLZTLHOPBA-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)