Merck
AABH9BD8B2E7
AA BLOCKS, INC.
N-t-Butyl N-deactyl linezolid
Synonym(e):
(S)-5-((tert-butylamino)methyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H26O3N3F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.42
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C18H26FN3O3/c1-18(2,3)20-11-14-12-22(17(23)25-14)13-4-5-16(15(19)10-13)21-6-8-24-9-7-21/h4-5,10,14,20H,6-9,11-12H2,1-3H3/t14-/m0/s1
Inchi Key
HALVQHTYSGMMGS-AWEZNQCLSA-N
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)