Merck
AABH9BD8DA06
AA BLOCKS, INC.
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Synonym(e):
2,6-bis(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C10H4F6N2O2/c11-9(12,13)4-2-6-5(1-3(4)7(19)20)17-8(18-6)10(14,15)16/h1-2H,(H,17,18)(H,19,20)
Inchi Key
OXDCVACGVNGQKA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)