Merck
AABH9BD94DC2
AA BLOCKS, INC.
H-Ser-Tyr-betaNA
Synonym(e):
(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-[(1S)-1-(4-hydroxybenzyl)-2-(2-naphthylamino)-2-oxoethyl]propanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H23O4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.44
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C22H23N3O4/c23-19(13-26)21(28)25-20(11-14-5-9-18(27)10-6-14)22(29)24-17-8-7-15-3-1-2-4-16(15)12-17/h1-10,12,19-20,26-27H,11,13,23H2,(H,24,29)(H,25,28)/t19-,20-/m0/s1
Inchi Key
MAQKGNBGUVFWNR-PMACEKPBSA-N
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)