Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C6H4N2.C2HF3O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;3-2(4,5)1(6)7/h1-4H;(H,6,7)
Inchi Key
LMWFKCYJTRUATP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.