Direkt zum Inhalt
Merck

AABH9BD99BDA

AA BLOCKS, INC.

N-(tert-Butyl)-2,3-bis((4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy)propan-1-amine maleate

Synonym(e):

N-(tert-butyl)-2,3-bis((4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy)propan-1-amine fumarate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

N/A

Inchi Code

1S/C19H31N7O4S2.C4H4O4/c1-19(2,3)20-12-14(30-18-16(22-32-24-18)26-6-10-28-11-7-26)13-29-17-15(21-31-23-17)25-4-8-27-9-5-25;5-3(6)1-2-4(7)8/h14,20H,4-13H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+

Inchi Key

IZSXEVCWLMEJKJ-WLHGVMLRSA-N

Country of Origin

US





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen