Direkt zum Inhalt
Merck

AABH9BD9B3BE

AA BLOCKS, INC.

Triapenthenol

Synonym(e):

(1E)-1-cyclohexyl-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H25O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.38
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C15H25N3O/c1-15(2,3)14(19)13(18-11-16-10-17-18)9-12-7-5-4-6-8-12/h9-12,14,19H,4-8H2,1-3H3/b13-9+

Inchi Key

CNFMJLVJDNGPHR-UKTHLTGXSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen