Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenStorage temp.
-20C
Inchi Code
1S/C26H31N5O6/c1-16(2)14-21(25(34)27-18-8-10-19(11-9-18)31(36)37)29-26(35)22(15-17-6-4-3-5-7-17)30-24(33)20-12-13-23(32)28-20/h3-11,16,20-22H,12-15H2,1-2H3,(H,27,34)(H,28,32)(H,29,35)(H,30,33)/t20-,21-,22-/m0/s1
Inchi Key
NLVMZXVGZDVXDA-FKBYEOEOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyr-phe-leu-pna
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.