Merck
AABH9BD9DB1A
AA BLOCKS, INC.
Shellac
Synonym(e):
4-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-8-methyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulene-3,6-dicarboxylic acid--9,10,15-trihydroxypentadecanoic acid (1/1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H20O6.C15H30O5/c1-14(6-16)9-5-15(11(17)4-7(9)12(18)19)8(13(20)21)2-3-10(14)15;16-12-8-4-6-10-14(18)13(17)9-5-2-1-3-7-11-15(19)20/h4,8-11,16-17H,2-3,5-6H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21);13-14,16-18H,1-12H2,(H,19,20)
Inchi Key
ZLGIYFNHBLSMPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)