Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.23
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-717-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CC(O)C2=C\C(=N/NC(N)=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C10H12N4O3/c1-14-4-9(16)5-2-6(12-13-10(11)17)8(15)3-7(5)14/h2-3,9,16H,4H2,1H3,(H3,11,13,17)/b12-6+
InChI key
XSXCZNVKFKNLPR-WUXMJOGZSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?