Merck
GF09831720
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 8mm disks, 0.076mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU050245
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
foil (disks - as rolled)
composition
Cu94Sn6
reaction suitability
core: copper, core: tin
manufacturer/tradename
Goodfellow 098-317-20
size × thickness
8 mm × 0.076 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)