Merck
GF46358680
Hafnium
wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%
Synonym(e):
Hafnium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Hf
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141718
MDL number:
eCl@ss:
38180301
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 463-586-80
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
0.1 m × 0.125 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hafnium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)