Merck
GF81908488
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
500mm rod, 6.3mm diameter
Synonym(e):
NI057920
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
rod
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 819-084-88
L × diam.
500 mm × 6.3 mm
application(s)
metallization
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)