Merck
KN8973000000
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
897300-0000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121705
eCl@ss:
32040303
Parameter:
100 MHz frequency
Material:
borosilicate glass tube, colorless tube, flat bottom
Feature:
neck thread push fit
L:
7 in.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass tube, colorless tube, flat bottom
feature
neck thread push fit
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 897300-0000
parameter
100 MHz frequency
L
7 in.
tube diam.
10 mm
wall thickness
0.38 mm
General description
10 mm flat bottom disposable tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.015 in.
Supplied without caps. All tubes supplied in packs of 50.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Caps not included
  • OD 10 mm
  • Wall thickness 0.381 mm
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)