Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C376025
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
53.0 mm × 254 mm
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?